Learn More
3,5-Diamino-6-cloropirazina-2-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462226 5 g 5 g
15452226 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55657.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1458-01-1
Fórmula molecular C6H7ClN4O2
Peso molecular (g/mol) 202.60
Número MDL MFCD01928388
Clave InChI KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-4kat2q9chl, methyl 3,5-diamino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate, 4kat2q9chl, methyl 3, 5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3,5-diamino-6-chloro-, methyl ester, methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem11053, acmc-209cvs, methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxylate
PubChem CID 73827
Nombre IUPAC 3,5-diamino-6-cloropirazina-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NC(Cl)=C(N)N=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Punto de fusión 211°C to 215°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.6
Porcentaje de pureza 98%