Learn More
3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de metilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate |
| CAS | 2511-22-0 |
| Fórmula molecular | C16H24O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxycarbonylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)-2,6-di-tert-butylphenol, Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-8-10(14(18)19-7)9-12(13(11)17)16(4,5)6/h8-9,17H,1-7H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | metil 3,5-ditert-butil-4-hidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 264.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1725 |