Learn More
3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de metilo, TRC
Código de producto. 30471692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471692 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30471692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2196935G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
CAS 2511-22-0
Fórmula molecular C16H24O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxycarbonylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)-2,6-di-tert-butylphenol, Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-8-10(14(18)19-7)9-12(13(11)17)16(4,5)6/h8-9,17H,1-7H3
SMILES COC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC metil 3,5-ditert-butil-4-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 264.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1725