Learn More
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422607 100 g 100 g
11412607 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14837.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2511-22-0 | C16H24O3 | 264.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2511-22-0
Fórmula molecular C16H24O3
Peso molecular (g/mol) 264.37
Número MDL MFCD00017253
Clave InChI UPVYFJALDJUSOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy-, methyl ester, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-20akhp, methyl 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-, methyl ester, methyl 3,5-di-tert.butyl-4-hydroxylbenzoate, methyl 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzoate
PubChem CID 75639
Nombre IUPAC methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 164°C to 166°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2218125
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.37
Porcentaje de pureza 98%