Learn More
Metil 3,4-O-isopropiliden-beta-L-eritro-pentopiranosid-2-ulosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,4-O-Isopropylidene-beta-L-erythro-pentopyranosid-2-ulose |
| CAS | 4096-62-2 |
| Fórmula molecular | C9H14O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,4-O-(1-Methylethylidene)-beta-L-erythro-pentopyranosid-2-ulose, methyl 3,4-O-Isopropylidene-L-erythro-pentopyranosidulose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O5/c1-9(2)13-5-4-12-8(11-3)6(10)7(5)14-9/h5,7-8H,4H2,1-3H3/t5-,7-,8-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1OC[C@@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2C1=O |
| Nombre IUPAC | (3aS,6S,7aS)-6-metoxi-2,2-dimetil-4,7a-dihidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]piran-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 202.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0841 |