Learn More
3-(4-metilbencenosulfonamido)benzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(4-Methylbenzenesulfonamido)benzoate |
| CAS | 173436-66-3 |
| Fórmula molecular | C15H15NO4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO4S/c1-11-6-8-14(9-7-11)21(18,19)16-13-5-3-4-12(10-13)15(17)20-2/h3-10,16H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-[(4-metilfenil)sulfonilamino]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 305.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.0722 |