Learn More
3-(4-Metil-1-piperazinil)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15442118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442118 25 g 25 g
15422118 1 g 1 g
15432118 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55770.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 474334-89-9
Fórmula molecular C13H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 234.30
Número MDL MFCD07369792
Clave InChI LPOJJZXQESTVEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoate, methyl 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoate, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpiperazine, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpipera, methyl 3-4-methylpiperazino benzoate
PubChem CID 16217966
Nombre IUPAC 3-(4-metilpiperazin-1-il)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)N1CCN(C)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.119 g/mL
Punto de ebullición 169°C to 172°C (0.9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido