Learn More
Metil 3,4-isopropilideno-bL-arabinopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,4-Isopropylidene-beta-L-arabinopyranoside |
| CAS | 6960-39-0 |
| Fórmula molecular | C9H16O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl 3,4-O-(1-Methylethylidene)-beta-L-arabinopyranoside, NSC 69871 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O5/c1-9(2)13-5-4-12-8(11-3)6(10)7(5)14-9/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7-,8-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1OC[C@@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3aS,6S,7R,7aR)-6-metoxi-2,2-dimetil-4,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]piran-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 204.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0998 |