Learn More
3-(4-Hidroxifenil)propionato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10475672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10475672 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10475672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369430050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate
CAS 5597-50-2
Punto de fusión 37.0°C to 41.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 108.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H12O3
Fórmula lineal HOC6H4CH2CH2CO2CH3
Número MDL MFCD00071577
Cantidad 5 g
Sinónimo methyl 3-4-hydroxyphenyl propionate, methyl 3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, unii-wat13au7xb, methyl3-4-hydroxyphenyl propionate, wat13au7xb, hydrocinnamic acid, p-hydroxy-, methyl ester, 3-4-hydroxyphenyl propionic acid methyl ester, methyl 3-p-hydroxyphenyl propionate, 3-4'-hydroxyphenyl-propionic acid-ome
Clave InChI XRAMJHXWXCMGJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Nombre IUPAC metil 3-(4-hidroxifenil)propanoato
Peso molecular (g/mol) 180.2
PubChem CID 79706
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa de fusión baja
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.