Learn More
3-(4-Hidroxifenil)propionato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421369 25 g 25 g
15431369 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64255.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5597-50-2 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Useful synthetic intermediate. It can be used to prepare potent and orally available G protein-coupled receptor 40 agonists as potential antidiabetic agents. May be used in the enzymatic coupling of saccharides to protein.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Intermedio sintético útil. Se puede utilizar para preparar agonistas del receptor 40 acoplado a la proteína G potentes y disponibles oralmente como posibles agentes antidiabéticos. Puede usarse en el acoplamiento enzimático de sacáridos a la proteína.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5597-50-2
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00071577
Clave InChI XRAMJHXWXCMGJM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79706
Nombre IUPAC metil 3-(4-hidroxifenil)propanoato
SMILES COC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Punto de fusión 39°C to 41°C (literature)
Color Blanco
Punto de ebullición 108°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2211073
Sinónimo methyl 3-4-hydroxyphenyl propionate, methyl 3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, unii-wat13au7xb, methyl3-4-hydroxyphenyl propionate, wat13au7xb, hydrocinnamic acid, p-hydroxy-, methyl ester, 3-4-hydroxyphenyl propionic acid methyl ester, methyl 3-p-hydroxyphenyl propionate, 3-4'-hydroxyphenyl-propionic acid-ome
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo