Learn More
3-(4-hidroxi-bencil)-3-oxopropanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(4-Hydroxy-benzyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 1391053-46-5 |
| Fórmula molecular | C11H12O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-5-methyl-beta-oxo-benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O4/c1-7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)6-11(14)15-2/h3-5,12H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(=O)c1cc(C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 3-(2-hidroxi-5-metilfenil)-3-oxopropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 208.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0736 |