Learn More
3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)acrilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acrylate |
| CAS | 20733-94-2 |
| Fórmula molecular | C12H14O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O5/c1-15-9-6-8(4-5-11(13)17-3)7-10(16-2)12(9)14/h4-7,14H,1-3H3/b5-4+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\c1cc(OC)c(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)prop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 238.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0841 |