Learn More
3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanoato de metilo, Mikromol™
Descripción
3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| CAS | 512776-93-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H13 F O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propanoic acid, 3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13FO5S/c1-11(14,10(13)17-2)7-18(15,16)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-6,14H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(O)CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metil-propanoato de metilo |
| Mostrar más |