Learn More
Metil 3,4-dimetoxibenzoato, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11455597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455597 50 g 50 g
11465597 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23568.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2150-38-1 | Molecular Formula: C10H12O4 | Molecular Weight: 196.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2150-38-1
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.20
Número MDL MFCD00008430
Clave InChI BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
PubChem CID 16522
ChEBI CHEBI:86906
Nombre IUPAC metil 3,4-dimetoxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,4-dimethoxybenzoate
Punto de fusión 57°C to 61°C
Punto de ebullición 283°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2215244
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza ≥98%