Learn More
Metil 3,4-dimetoxibenzoato, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10133920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10133920 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 10133920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189230500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Nombre de nota 98+%
CAS 2150-38-1
Punto de fusión 58°C to 62°C
Color Marrón
Punto de ebullición 283°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C10H12O4
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CO2CH3
Número MDL MFCD00008430
Cantidad 50 g
Beilstein 10, 396
Sinónimo methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone
Clave InChI BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Nombre IUPAC metil 3,4-dimetoxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 196.20
PubChem CID 16522
ChEBI CHEBI:86906
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo granular