Learn More
3,4-Dihidroxibenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377486 10 g 10 g
11367486 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09552.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2150-43-8 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2150-43-8
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00016437
Clave InChI CUFLZUDASVUNOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl protocatechuate, protocatechuic acid, methyl ester, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, protocatechuic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, 3,4-dihydroxymethylbenzoate, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl, mdhb, methyl 3,4-dihydroxy, acmc-1cfbz
PubChem CID 287064
Nombre IUPAC 3,4-dihidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
Punto de fusión 134°C to 138°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 1637939
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%