Learn More
Metil 3,4-diclorofenilacetato, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11457074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457074 2 g 2 g
11467074 10 g 10 g
11477074 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457074 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21518.04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6725-44-6
Fórmula molecular C9H8Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 219.061
Número MDL MFCD00800680
Clave InChI FWVOAIHAIWHHDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-3,4-dichlorophenyl acetate, methyl 3,4-dichlorophenylacetate, 3,4-dichlorophenylacetic acid methyl ester, 3,4-dichloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, pubchem20251, acmc-1bhwn, methyl 3,4-dichloro-phenylacetate, methyl 2-3,4-dichlorophenyl ethanoate, 3,4 dichlorophenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 1268257
Nombre IUPAC metil 2-(3,4-diclorofenil)acetato
SMILES COC(=O)CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,4-dichlorophenylacetate
Punto de fusión 27°C to 30°C
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.07
Porcentaje de pureza ≥97%