Learn More
3,4-Diclorobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440491 5 g 5 g
11430491 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440491 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20027.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-68-2
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.03
Número MDL MFCD00018165
Clave InChI WICGATIORFSOJL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76193
Nombre IUPAC 3,4-Diclorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,4-dichlorobenzoate
Punto de fusión 44°C to 46°C
Cantidad 5 g
Sinónimo methyl 3,4-dichlorobenzenecarboxylate, 3,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, benzoic acid,3,4-dichloro-, methyl ester, benzoic acid,4-dichloro-, methyl ester, acmc-1ch33, methyldichlorobenzenecarboxylate, methyl 3,4-bis chloranyl benzoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 97%