Learn More
3,4-Diaminobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487616 5 g 5 g
11497616 25 g 25 g
11407626 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14656.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36692-49-6 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36692-49-6
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00017098
Clave InChI IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diaminobenzoic acid methyl ester, methyl3,4-diaminobenzoate, methyl-3,4-diaminobenzoate, benzoic acid, 3,4-diamino-, methyl ester, 3,4-diamino-benzoic acid methyl ester, methyl 3,4-diaminobenzenecarboxylate, pubchem4610, acmc-1bn7s, methyl 3,4-diamino-benzoate, methyl-3,4-diamino-benzoate
PubChem CID 135524
Nombre IUPAC metil 3,4-diaminobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,4-diaminobenzoate
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2091675
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3,4-diaminobenzoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 3,4-diaminobenzoate