Learn More
3,4-Di-O-acetil-Beta-L-idopiranosiduronato de metilo 1,2-(metilortoacetato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,4-Di-O-acetyl-beta-L-idopyranosiduronate 1,2-(Methylorthoacetate) |
| CAS | 107952-66-9 |
| Fórmula molecular | C14H20O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | β-L-Idopyranuronic acid','1,2-O-(1-methoxyethylidene)-','methyl ester','diacetate (9CI), 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran','β-L-idopyranuronic acid deriv., Methyl 3,4-di-O-acetyl-β-L-idopyranosiduronate 1,2-(methylorthoacetate), 3,4-Di-O-acetyl-1,2-O-(1-methoxyethylidene)-β-L-idopyranuronic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)20-8-9(21-7(2)16)11-13(22-10(8)12(17)18-4)24-14(3,19-5)23-11/h8-11,13H,1-5H3/t8-,9-,10+,11+,13+,14?/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1O[C@@H]2OC(C)(OC)O[C@@H]2[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (3aR,5R,6S,7S,7aR)-6,7-diacetiloxi-2-metoxi-2-metil-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]piran-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 348.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.1056 |