Learn More
Propanoato de metil 3-(4-ciano-4-(fenilamino)piperidina-1-il), TRC
Código de producto. 30477659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477659 50 mg 50 miligramos
30465383 10 mg 10 miligramos
30481968 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21885650MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938184-94-2
Fórmula molecular C16H21N3O2
Peso molecular (g/mol) 287.36
Sinónimo Remifentanil Impurity 1
Nombre IUPAC metil 3-(4-anilino-4-cianopiperidina-1-il)propanoato
SMILES COC(=O)CCN1CCC(CC1)(Nc2ccccc2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(4-Cyano-4-(phenylamino)piperidin-1-yl)propanoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O2/c1-21-15(20)7-10-19-11-8-16(13-17,9-12-19)18-14-5-3-2-4-6-14/h2-6,18H,7-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1634