Learn More
3-(4-Ciano-4-(N-fenilpropionamido)piperidin-1-il)propanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(4-Cyano-4-(N-phenylpropionamido)piperidin-1-yl)propanoate |
| CAS | 960122-89-8 |
| Fórmula molecular | C19H25N3O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Remifentanil Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25N3O3/c1-3-17(23)22(16-7-5-4-6-8-16)19(15-20)10-13-21(14-11-19)12-9-18(24)25-2/h4-8H,3,9-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)N(c1ccccc1)C2(CCN(CCC(=O)OC)CC2)C#N |
| Nombre IUPAC | 3-[4-ciano-4-(N-propanoilanilino)piperidin-1-il]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 343.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1896 |