Learn More
3-(4_clorofenil)-3-oxopropanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(4_Chlorophenyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 22027-53-8 |
| Fórmula molecular | C10H9O3Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-clorofenil)-3-oxopropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 212.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.024 |