Learn More
3-(4-Bromofenil)propionato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458108 25 g 25 g
15448108 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61546.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 75567-84-9 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75567-84-9
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.1
Número MDL MFCD09953150
Clave InChI FKPYNBFWCSTPOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-4-bromophenyl propanoate, methyl 3-4-bromophenyl propionate, 3-4-bromophenyl propanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, 3-4-bromophenyl propionic acid methyl ester, acmc-209oyw, 3-4-bromophenyl propionate, ksc498a6l, methyl3-4-bromophenyl propionate, 3-4-bromophenyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11447883
Nombre IUPAC 3-(4-bromofenil)propanoato de metilo
SMILES COC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(4-bromophenyl)propionate
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido