Learn More
3,4,5-tris(benciloxi)benzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoate |
| CAS | 70424-94-1 |
| Fórmula molecular | C29H26O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3,4,5-Tris(phenylmethoxy)benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3,4,5-Tribenzyloxybenzoate, Methyl Tri-O-benzylgallate, NSC 525276 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H26O5/c1-31-29(30)25-17-26(32-19-22-11-5-2-6-12-22)28(34-21-24-15-9-4-10-16-24)27(18-25)33-20-23-13-7-3-8-14-23/h2-18H,19-21H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c(OCc4ccccc4)c1 |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-tris(fenilmetoxi)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 454.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.178 |