Learn More
3,4,5-trimetoxicinamato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,4,5-Trimethoxycinnamate |
| CAS | 20329-96-8 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, methyl ester, (2E)- (9CI, ACI), 2-Propenoic acid, 3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, methyl ester, (E)- (ZCI), Cinnamic acid, 3,4,5-trimethoxy-, methyl ester, (E)- (8CI), Methyl (E)-3,4,5-trimethoxycinnamate, Methyl 3,4,5-trimethoxy-trans-cinnamate, Methyl trans-3,4,5-trimethoxycinnamate, Methyl trans-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acrylate, trans-3-(3,4,5-Tri-methoxyphenyl-3-Propenoic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O5/c1-15-10-7-9(5-6-12(14)17-3)8-11(16-2)13(10)18-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(3,4,5-trimetoxifenil)prop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0998 |