Learn More
3,4,5-trimetoxibenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| CAS | 1916-07-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11 H14 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Trimebutine Imp. C (EP), Trimethoprim Imp. H (EP), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl eudesmate, Methyl gallate trimethyl ether, Methyl tri-O-methylgallate, NSC 16955, Trimethylgallic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | metil 3,4,5-trimetoxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 226.23 |
| Mostrar más |