Learn More
3,4,5-trimetoxibenzoato de metilo, Mikromol™
Descripción
3,4,5-trimetoxibenzoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| CAS | 1916-07-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H14 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimebutine Imp. C (EP), Trimethoprim Imp. H (EP), Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Trimebutine Maleate Impurity C, Trimethoprim Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | metil 3,4,5-trimetoxibenzoato |
| Mostrar más |