Learn More
Metil 3,4,5-trimetoxibenzoato, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423924 500 g 500 g
11403924 25 g 25 g
11413924 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423924 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11933.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1916-07-0 | C11H14O5 | 226.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1916-07-0
Fórmula molecular C11H14O5
Peso molecular (g/mol) 226.228
Número MDL MFCD00008431
Clave InChI KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylgallic acid methyl ester, methyl tri-o-methylgallate, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxybenzoic acid methyl ester, unii-qfp1lsc7tk, 3,4,5-trimethoxybenzoic acid, methyl ester, qfp1lsc7tk, methyl3,4,5-trimethoxybenzoate, methyl 3,4,5-trimethoxy benzoate, acmc-209ev8
PubChem CID 15956
Nombre IUPAC metil 3,4,5-trimetoxibenzoato
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Punto de fusión 81°C to 85°C
Punto de ebullición 274°C to 275°C
Cantidad 500 g
Beilstein 2218156
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza ≥98%