Learn More
3,4,5-trimetoxi-d9-benzoato de metilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate-D9 (trimethoxy-D9) |
| CAS | 1182838-07-8 |
| Fórmula molecular | C11 D9 H5 O5 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3,4,5-tri(methoxy-d3)-, methyl ester (ACI), Methyl 3,4,5-tri(methoxy-d3)benzoate (ACI), Methyl 3,4,5-Trimethoxy-d9-benzoate, Trimethylgallic acid methyl ester-d9, 3,4,5-Tri(methoxy-d3)benzoic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate-D9 (trimethoxy-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6 H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(cc(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1OC([2 H])([2 H])[2 H])C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-tris(trideuteriometoxi)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 235.2813 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1406 g/mol |
| Mostrar más |