Learn More
3,4,5-trihidroxibenzoato de metilo, 99%
Código de producto. 10760741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10760741 5 g Frasco de vidrio 5 g
10440701 50 g Frasco de plástico 50 g
10616924 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10760741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243460050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 99-24-1 | C8H8O5| 184,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-24-1
Fórmula molecular C8H8O5
Peso molecular (g/mol) 184.15
Número MDL MFCD00002194
Clave InChI FBSFWRHWHYMIOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl gallate, gallic acid methyl ester, methylgallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester, gallic acid, methyl ester, methyl galloate, unii-623d3xg80c, ccris 5567, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid methyl ester, chembl65675
PubChem CID 7428
Nombre IUPAC metil 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Punto de fusión 199°C to 203°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 4375
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación