Learn More
3-(3-hidroxi-4-metoxifenil)propanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propanoate |
| CAS | 129150-61-4 |
| Fórmula molecular | C11 H14 O4 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid','3-hydroxy-4-methoxy-','methyl ester, Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzenepropanoate, Methyl 3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propionate, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propanoic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-14-10-5-3-8(7-9(10)12)4-6-11(13)15-2/h3,5,7,12H,4,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCc1ccc(OC)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(3-hidroxi-4-metoxifenil)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0892 |