Learn More
3-[3-(Dimetilamino)propoxi]benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10422504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10422504 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11396835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10422504 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59422DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 921938-75-2
Fórmula molecular C13H19NO3
Peso molecular (g/mol) 237.299
Número MDL MFCD09702393
Clave InChI WGAZXKVAWOAUOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-3-dimethylamino propoxy benzoate
PubChem CID 24229605
Nombre IUPAC metil 3-[3-(dimetilamino)propoxi]benzoato
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 97%