Learn More
3,3-Dimetilacrilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315585 50 g 50 g
11305585 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19731.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 924-50-5 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Methyl 3,3-dimethylacrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,3-dimetilacrilato de metilo es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924-50-5
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00043940
Clave InChI FZIBCCGGICGWBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-methyl-2-butenoate, methyl 3,3-dimethylacrylate, 2-butenoic acid, 3-methyl-, methyl ester, 3-methyl-but-2-enoic acid methyl ester, methyl senecioate, 3,3-dimethylacrylic acid methyl ester, methyl-3,3-dimethylacrylate, crotonic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl-3,3-dimethyl acrylate, methylsenecioate
PubChem CID 13546
Nombre IUPAC 3-metilbut-2-enoato de metilo
SMILES CC(=CC(=O)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,3-dimethylacrylate
Punto de fusión -41°C
Densidad 0.936
Punto de ebullición 134°C to 139°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCO2CH3
Índice de refracción 1.4375
Cantidad 50 g
Número UN UN3272
Beilstein 1741592
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Insoluble in water,
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 98%