Learn More
3,3-Dimetoxipropionato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10524531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10524531 25 g Frasco de vidrio 25 g
10377321 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10524531 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 264340250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7424-91-1 | C6H12O4 | 148.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7424-91-1
Fórmula molecular C6H12O4
Peso molecular (g/mol) 148.16
Número MDL MFCD00010650
Clave InChI SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3,3-dimethoxypropionate, 3,3-dimethoxypropionic acid methyl ester, methyl3,3-dimethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-dimethoxy-, methyl ester, zlchem 282, pubchem20228, acmc-1bdjk, ksc490c4j, methyl 3,3-dimethoxy-propanoate, smcvpmkcddnucq-uhfffaoysa
PubChem CID 81924
Nombre IUPAC 3,3-dimetoxipropanoato de metilo
SMILES COC(CC(=O)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3, 3-dimethoxypropionate
Color Incolora
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 166°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2CHCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4090 to 1.411
Cantidad 25 g
Beilstein 03,1171
Gravedad específica 1.06
Viscosidad 2.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3,3-dimethoxypropionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.