Learn More
Metil 3,3-dimetoxipropionato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441247 10 g 10 g
11451247 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24200.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7424-91-1 | C6H12O4 | 148.158 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7424-91-1
Fórmula molecular C6H12O4
Peso molecular (g/mol) 148.158
Número MDL MFCD00010650
Clave InChI SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81924
Nombre IUPAC 3,3-dimetoxipropanoato de metilo
SMILES COC(CC(=O)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3,3-dimethoxypropionate
Densidad 1.06
Punto de ebullición 76°C to 77°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Fórmula lineal (CH3O)2CHCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.41
Cantidad 10 g
Beilstein 1561517
Sinónimo methyl 3,3-dimethoxypropionate, 3,3-dimethoxypropionic acid methyl ester, methyl3,3-dimethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-dimethoxy-, methyl ester, zlchem 282, pubchem20228, acmc-1bdjk, ksc490c4j, methyl 3,3-dimethoxy-propanoate, smcvpmkcddnucq-uhfffaoysa
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 96%