Learn More
3-(3-(Benciloxi)fenil)-3-oxopropanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(3-(Benzyloxy)phenyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 150356-53-9 |
| Fórmula molecular | C17H16O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | beta-Oxo-3-(phenylmethoxy)-benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16O4/c1-20-17(19)11-16(18)14-8-5-9-15(10-14)21-12-13-6-3-2-4-7-13/h2-10H,11-12H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-oxo-3-(3-fenilmetoxifenil)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 284.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1049 |