Learn More
Metil 3-(3,5-Di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionato, TRC
Código de producto. 30476820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476820 5 g 5 g
30465599 25 g 25 g
30469121 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3011785G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6386-38-5
Fórmula molecular C18 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 292.41
Sinónimo Hydrocinnamic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid methyl ester, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid methyl ester, Fenozan 1, Methyl (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-β-phenylpropionate, Methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate, Methyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Methyl 3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate, Methyl 3-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionate, Methyl β-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propanoate, Methyl β-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionate, Methyl β-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionate, Methylox, Metilox, Phenosan methyl ester, Ralox 35, Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester
Nombre IUPAC metil-3-(3,5-diterto-butil-4-hidroxifenil)propanoato
SMILES COC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metilox
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28O3/c1-17(2,3)13-10-12(8-9-15(19)21-7)11-14(16(13)20)18(4,5)6/h10-11,20H,8-9H2,1-7H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.2038