Learn More
3-(3',4'-Dimetoxifenil)propenoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(3',4'-Dimethoxyphenyl)propenoate |
| CAS | 5396-64-5 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl 3,4-Dimethoxycinnamate, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propenoic Acid Methyl Ester, 3,4-O-Dimethylcaffeic Acid Methyl Ester, NSC 4331 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-14-10-6-4-9(8-11(10)15-2)5-7-12(13)16-3/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C=Cc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(3,4-dimetoxifenil)prop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0892 |