Learn More
Propanoato de metil 3-(3',4'-Dimetoxifenil), TRC
Código de producto. 30467007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467007 100 mg 100 miligramos
30478635 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30467007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM302865100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27798-73-8
Fórmula molecular C12 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 224.25
Nombre IUPAC metilo 3-(3,4-dimetoxifenil)propanoato
SMILES COC(=O)CCc1ccc(OC)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(3',4'-Dimethoxyphenyl)propanoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O4/c1-14-10-6-4-9(8-11(10)15-2)5-7-12(13)16-3/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1049