Learn More
3,3,3-Trifluoropiruvato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10690925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10690925 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10690925 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379710050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 3, 3, 3-trifluoropyruvate
CAS 13089-11-7
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3900g/mL
Punto de ebullición 84°C to 86°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H3F3O3
Fórmula lineal F3CC(O)CO2CH3
Índice de refracción 1.3320 to 1.334
Número MDL MFCD00114936
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.39
Sinónimo methyl trifluoropyruvate, methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, methyltrifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid methyl ester, 3,3,3-trifluoropyruvic acid methyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, methyl ester, pubchem2012, rarechem al bf 1300, acmc-1bp0j
Clave InChI XGLLQDIWQRQROJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 156.06
PubChem CID 2734931
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.