Learn More
Clorhidrato de 3-[[(2RS)-2-(etilamino)propanoil]amino]-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo (clorhidrato de etilarticaína), Mikromol™
Código de producto. 17951566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951566 25 mg 25 miligramos
17922046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17951566 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0369.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 3-[[(2RS)-2-(etilamino)propanoil]amino]-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo (clorhidrato de etilarticaína)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylarticaine Hydrochloride
CAS 2602451-79-4
Nombres de analitos o componentes Ethylarticaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 N2 O3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Articaine Hydrochloride Imp. D (EP), Articaine Imp. D (EP), Methyl 3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethylarticaine Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Articaine Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC
Nombre IUPAC metil 3-[2-(etilamino)propanoilamino]-4-metiltiofeno-2-carboxilato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 306.81
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0805 g/mol