Learn More
Clorhidrato de 3-[[(2RS)-2-(etilamino)propanoil]amino]-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo (clorhidrato de etilarticaína), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3-[[(2RS)-2-(etilamino)propanoil]amino]-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo (clorhidrato de etilarticaína)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylarticaine Hydrochloride |
| CAS | 2602451-79-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethylarticaine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O3 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Articaine Hydrochloride Imp. D (EP), Articaine Imp. D (EP), Methyl 3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethylarticaine Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Articaine Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 3-[2-(etilamino)propanoilamino]-4-metiltiofeno-2-carboxilato;clorhidrato |
| Mostrar más |