Learn More
Clorhidrato de 3-[[(2RS)-2-(dipropilamino)propanoil]amino]-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo (clorhidrato de dipropilarticaína), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3-[[(2RS)-2-(dipropilamino)propanoil]amino]-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo (clorhidrato de dipropilarticaína)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dipropylarticaine Hydrochloride |
| CAS | 2602451-77-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Dipropylarticaine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H26 N2 O3 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Articaine Hydrochloride Imp. H (EP), Articaine Imp. H (EP), Methyl 3-[[(2RS)-2-(Dipropylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. H (EP) as Hydrochloride, Dipropylarticaine Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity H as Hydrochloride, Articaine Impurity H as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H |
| SMILES | Cl.CCCN(CCC)C(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 3-[2-(dipropilamino)propanoilamino]-4-metiltiofeno-2-carboxilato; hidrocloruro |
| Mostrar más |