Learn More
3-[[(2RS)-2-Bromopropanoil]amino]-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo (compuesto de bromo), Mikromol
Código de producto. 30459942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30459942 25 mg
1 options
Código de producto. 30459942 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0369.100025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-[[(2RS)-2-Bromopropanoil]amino]-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo (compuesto de bromo), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-([(2RS)-2-Bromopropanoyl]amino)-4-methylthiophene-2-carboxylate
CAS 1160919-46-9
Nombres de analitos o componentes Methyl 3-([(2RS)-2-Bromopropanoyl]amino)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Br N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Articaine Hydrochloride Imp. J (EP), Articaine Imp. J (EP), Methyl 3-[[(2RS)-2-Bromopropanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate, Bromo Compound of Articaine, Articaine Hydrochloride Impurity J, Articaine Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1scc(C)c1NC(=O)C(C)Br
Nombre IUPAC 3-(2-bromopropanoilamino)-4-metiltiofeno-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 306.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.9721 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.