Learn More
Metil 3-((2R)-2-Hidroxi-4-(((((S)-1-metaxi-1-oxopropano-2-il)amino(fenoxi)fosforil)oxi)-3,3-dimetilbutanamido)propanoato (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30478742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478742 25 mg 25 miligramos
30467021 10 mg 10 miligramos
30467854 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31216025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1858268-66-2
Fórmula molecular C20H31N2O9P
Peso molecular (g/mol) 474.44
Sinónimo Fosmetpantotenate, RE 024, Dimethyl 8-hydroxy-2,7,7-trimethyl-4,9-dioxo-4-phenoxy-5-oxa-3,10-diaza-4λ5-phosphatridecanedioate,mixture of (2S,4R,8R) and (2S,4S,8R) Epimers
SMILES COC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(N[C@@H](C)C(=O)OC)Oc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-((2R)-2-Hydroxy-4-(((((S)-1-methoxy-1-oxopropan-2-yl)amino)(phenoxy)phosphoryl)oxy)-3,3-dimethylbutanamido)propanoate (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31N2O9P/c1-14(19(26)29-5)22-32(27,31-15-9-7-6-8-10-15)30-13-20(2,3)17(24)18(25)21-12-11-16(23)28-4/h6-10,14,17,24H,11-13H2,1-5H3,(H,21,25)(H,22,27)/t14-,17-,32?/m0/s1