Learn More
3-[2-tienil)propenoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(2-Thienyl)propenoate |
| CAS | 20883-96-9 |
| Fórmula molecular | C8H8O2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Thiopheneacrylic Acid Methyl Ester, 3-(Thiophene-2-yl)acrylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)5-4-7-3-2-6-11-7/h2-6H,1H3/b5-4+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\c1cccs1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-tiofen-2-ilprop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 168.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0245 |