Learn More
3-[2-tienil)propanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(2-Thienyl)propanoate |
| CAS | 16862-05-8 |
| Fórmula molecular | C8H10O2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(Thiophen-2-yl)propionic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2S/c1-10-8(9)5-4-7-3-2-6-11-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCc1cccs1 |
| Nombre IUPAC | metil 3-tiofen-2-ilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 170.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0402 |