Learn More
3-(2-Tienil)acrilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(2-thienyl)acrylate |
| CAS | 20883-96-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C8H8O2S |
| Número MDL | MFCD00173772 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | methyl 3-2-thienyl acrylate, methyl 3-thien-2-yl acrylate, methyl 3-thien-2-yl-acrylate, methyl e-3-thiophen-2-ylprop-2-enoate, methyl 2e-3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, methyl 3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, thiophene-2-acrylic acid methyl ester, e-methyl 3-thiophen-2-yl acrylate, methyl 2e-3-2-thienyl-2-propenoate, methyl 2e-3-2-thienyl prop-2-enoate |
| Clave InChI | HKVOGMDMMCLQFJ-SNAWJCMRSA-N |
| SMILES | COC(=O)C=CC1=CC=CS1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?