Learn More
3-(2-Tienil)acrilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10597284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10597284 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
1 options
Código de producto. 10597284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM05235EB
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(2-thienyl)acrylate
CAS 20883-96-9
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H8O2S
Número MDL MFCD00173772
Cantidad 25 g
Sinónimo methyl 3-2-thienyl acrylate, methyl 3-thien-2-yl acrylate, methyl 3-thien-2-yl-acrylate, methyl e-3-thiophen-2-ylprop-2-enoate, methyl 2e-3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, methyl 3-thiophen-2-yl prop-2-enoate, thiophene-2-acrylic acid methyl ester, e-methyl 3-thiophen-2-yl acrylate, methyl 2e-3-2-thienyl-2-propenoate, methyl 2e-3-2-thienyl prop-2-enoate
Clave InChI HKVOGMDMMCLQFJ-SNAWJCMRSA-N
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CS1
Nombre IUPAC (E)-3-tiofen-2-ilprop-2-enoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 168.21
PubChem CID 5709013
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.22
Porcentaje de pureza 97%