Learn More
3-(2-pirrolil)propanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(2-Pyrrolyl)propanoate |
| CAS | 69917-80-2 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO2/c1-11-8(10)5-4-7-3-2-6-9-7/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCc1ccc[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 3-(1H-pirrol-2-il)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 153.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.079 |